Learn More
3,3'-Iminodipropionitrilo, TRC
Código de producto. 30404762
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30404762 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30404762 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI4090135G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3'-Iminodipropionitrile
CAS 111-94-4
Fórmula molecular C6H9N3
Cantidad 5 g
Sinónimo 3,3'-Iminobis(propionitrile), BBCE, Bis(2-cyanoethyl)amine, Bis(beta-cyanoethyl)amine, Di(2-cyanoethyl)amine, 2-cyano-N-(2-cyanoethyl)-ethanamine, DPN, Iminobis(propionitrile), N,N-Bis(2-cyanoethyl)amine, NSC 7770, beta,beta'-Iminodipropionitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9N3/c7-3-1-5-9-6-2-4-8/h9H,1-2,5-6H2
SMILES N#CCCNCCC#N
Nombre IUPAC 3-(2-cianoetilamino)propanonitrilo
Peso molecular (g/mol) 123.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.0796