Learn More
3,3'-Iminobis(N,N-dimetilpropilamina), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 17281222 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17281222 500 mL 500 ml
17261222 25 mL 25 ml
17271222 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17281222 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 466345000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6711-48-4 | C10H25N3 | 187.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6711-48-4
Fórmula molecular C10H25N3
Peso molecular (g/mol) 187.33
Clave InChI BXYVQNNEFZOBOZ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC (3-{[3-(dimetilamino)propil]amino}propil)dimetilamina
SMILES CN(C)CCCNCCCN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3 '-Iminobis(N,N-dimethylpropylamine)
Punto de fusión -78.0°C
Densidad 0.8410 g/mL
Punto de ebullición 128.0°C to 131.0°C (27.0 hPa)
Temperatura de inflamación 98°C
Cantidad 500 mL
Gravedad específica 0.841
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.33