Learn More
3,3'-Iminobis(N,N-dimetilpropilamina), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 17261222 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17261222 25 mL 25 ml
17271222 100 mL 100 ml
17281222 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17261222 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 466340250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6711-48-4 | C10H25N3 | 187.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6711-48-4
Fórmula molecular C10H25N3
Peso molecular (g/mol) 187.33
Clave InChI BXYVQNNEFZOBOZ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC (3-{[3-(dimetilamino)propil]amino}propil)dimetilamina
SMILES CN(C)CCCNCCCN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3 '-Iminobis(N,N-dimethylpropylamine)
Punto de fusión -78.0°C
Densidad 0.8410 g/mL
Punto de ebullición 128.0°C to 131.0°C (27.0 hPa)
Temperatura de inflamación 98°C
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 0.841
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.33
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,3'-Iminobis(N,N-dimethylpropylamine)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,3'-Iminobis(N,N-dimethylpropylamine)