Learn More
3-(3-hidroxipropil)-2-oxazolidinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(3-Hydroxypropyl)-2-oxazolidinone |
| CAS | 87010-29-5 |
| Fórmula molecular | C6 H11 N O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Ifosfamide Impurity 4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO3/c8-4-1-2-7-3-5-10-6(7)9/h8H,1-5H2 |
| SMILES | OCCCN1CCOC1=O |
| Nombre IUPAC | 3-(3-hidroxipropil)-1,3-oxazolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 145.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.0739 |