Learn More
Ácido 3-(3-hidroxifenil)propiónico, TRC
Código de producto. 30398850
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30398850 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30398850 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94009025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3-Hydroxyphenyl)propionic Acid
CAS 621-54-5
Fórmula molecular C9 H10 O3
Cantidad 25 g
Sinónimo Benzenepropanoic acid, 3-hydroxy-, Hydrocinnamic acid, m-hydroxy- (7CI,8CI), 3-Hydroxybenzenepropanoic acid, 3-(3-Hydroxyphenyl)propanoic acid, 3-(3-Hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(3'-Hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(m-Hydroxyphenyl)propionic acid, 3-Hydroxydihydrocinnamic acid, 3-Hydroxyphenylpropionic acid, Dihydro-m-coumaric acid, MFCD 00002598, NSC 33135, NSC 39468, m-Hydroxybenzene propanoic acid, m-Hydroxyphenylpropionic acid, β-(3-Hydroxyphenyl)propionic acid, β-(m-Hydroxyphenyl)propionic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-3,6,10H,4-5H2,(H,11,12)
SMILES OC(=O)CCc1cccc(O)c1
Nombre IUPAC ácido 3-(3-hidroxifenil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 166.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.063