Learn More
Ácido 3-(3-hidroxifenil)propiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(3-Hydroxyphenyl)propionic Acid |
| CAS | 621-54-5 |
| Fórmula molecular | C9 H10 O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Benzenepropanoic acid, 3-hydroxy-, Hydrocinnamic acid, m-hydroxy- (7CI,8CI), 3-Hydroxybenzenepropanoic acid, 3-(3-Hydroxyphenyl)propanoic acid, 3-(3-Hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(3'-Hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(m-Hydroxyphenyl)propionic acid, 3-Hydroxydihydrocinnamic acid, 3-Hydroxyphenylpropionic acid, Dihydro-m-coumaric acid, MFCD 00002598, NSC 33135, NSC 39468, m-Hydroxybenzene propanoic acid, m-Hydroxyphenylpropionic acid, β-(3-Hydroxyphenyl)propionic acid, β-(m-Hydroxyphenyl)propionic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O3/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-3,6,10H,4-5H2,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)CCc1cccc(O)c1 |
| Nombre IUPAC | ácido 3-(3-hidroxifenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 166.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.063 |