Learn More
Ácido 3-(3-hidroxifenil)propiónico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394524
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11394524 5 g 5 g
11304534 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394524 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01279.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.08€
    86.65€ / 5 g
    Ahorro 19.43€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 621-54-5 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
3-Hydroxyphenylpropionic acid acts as a urinary metabolite of procyanidins in pigs. It also serves as an intermediate in the preparation of various synthetic organic products. Further, it is used in the preparation of 3-(3-hydroxy-phenyl)-propionic acid methyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-hidroxifenilpropiónico actúa como un metabolito urinario de procianidinas en cerdos. También sirve como intermedio en la preparación de varios productos orgánicos sintéticos. Además, se utiliza en la preparación de éster de metilo de ácido 3-(3-hidroxi-fenil)-propiónico.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Incompatible con bases, agentes oxidantes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 621-54-5
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.176
Número MDL MFCD00016554
Clave InChI QVWAEZJXDYOKEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-3-hydroxyphenyl propanoic acid, 3-3-hydroxyphenyl propionic acid, dihydro-3-coumaric acid, benzenepropanoic acid, 3-hydroxy, 3-m-hydroxyphenyl propionic acid, 3-hydroxybenzenepropanoic acid, 3-hydroxyphenylpropionic acid, m-hydroxyphenylpropionic acid, beta-m-hydroxyphenyl propionic acid, hydrocinnamic acid, m-hydroxy
PubChem CID 91
ChEBI CHEBI:1427
Nombre IUPAC ácido 3-(3-hidroxifenil)propanoico
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3-Hydroxyphenyl)propionic acid
Punto de fusión 110°C to 114°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1947445
Información de solubilidad Soluble in chloroform and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(3-Hydroxyphenyl)propionic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(m-Hydroxyphenyl)propionic acid