Learn More
3-(3-hidroxifenil)-DL-alanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15459698
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15459698 5 g 5 g
15469698 250 mg 250 miligramos
15449698 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15459698 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63163.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 775-06-4 | Molecular Formula: C9H11NO3 | Molecular Weight: 181.19 g/mol
3-(3-Hydroxyphenyl)-DL-alanine is used as a food and feed additive. It is also used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-(3-hidroxifenil)-DL-alanina se utiliza como aditivo alimentario y en piensos. También es una importante materia prima e intermedia utilizada en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y agroquímicos, y como colorante.
Solubilidad
Soluble en 1M HCl.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 775-06-4
Fórmula molecular C9H11NO3
Peso molecular (g/mol) 181.19
Número MDL MFCD00002597
Clave InChI JZKXXXDKRQWDET-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-m-tyrosine, 2-amino-3-3-hydroxyphenyl propanoic acid, 3-3-hydroxyphenyl-dl-alanine, m-tyrosine, dl, d,l-metatyrosine, 3-hydroxy-dl-phenylalanine, dl-meta-tyrosine, dl-phenylalanine, 3-hydroxy, 3-m-hydroxyphenyl-dl-alanine, dl-3-tyrosine
PubChem CID 13052
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-(3-hidroxifenil)propanoico
SMILES NC(CC1=CC=CC(O)=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3-Hydroxyphenyl)-DL-alanine
Punto de fusión 280°C to 285°C (decomposition)
Color Blanco a amarillo
Beilstein 2416853
Índice Merck 14,9840
Información de solubilidad Soluble in 1M HCl.
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo