Learn More
Ácido 3-(3-hidroxifenil)acrílico, TRC
Código de producto. 30395971
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30395971 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30395971 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH97306510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Coumaric Acid
CAS 588-30-7
Fórmula molecular C9 H8 O3
Cantidad 10 g
Sinónimo 3-Hydroxycinnamic acid (cis/trans mixture)
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O3/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)
SMILES OC(=O)C=Cc1cccc(O)c1
Nombre IUPAC Ácido 3-(3-hidroxifenil)prop-2-enoico
Peso molecular (g/mol) 164.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0473
Título del producto
Seleccione un problema
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.