Learn More
Ácido 3-(3-hidroxifenil)acrílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Coumaric Acid |
| CAS | 588-30-7 |
| Fórmula molecular | C9 H8 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Hydroxycinnamic acid (cis/trans mixture) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8O3/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)C=Cc1cccc(O)c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(3-hidroxifenil)prop-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 164.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.0473 |