Learn More
Ácido 3-(3-furil)acrílico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-(3-Furyl)acrylic Acid |
| CAS | 39244-10-5 |
| Fórmula molecular | C7H6O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 3-Furanacrylic Acid, 3-(3-Furanyl)-2-propenoic Acid, 3-(3-Furyl)acrylic Acid, 3-Furylacrylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6O3/c8-7(9)2-1-6-3-4-10-5-6/h1-5H,(H,8,9) |
| SMILES | OC(=O)C=Cc1cocc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(furan-3-il)prop-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 138.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.0317 |