Learn More
Ácido 3-(3-furil)acrílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377926 25 g 25 g
11357926 1 g 1 g
11367926 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11377926 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13143.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39244-10-5 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
3-(3-Furyl)acrylic acid is used as an intermediate in chemical research and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-(3-furil)acrílico se utiliza como intermedio en la investigación química y los productos farmacéuticos.
Solubilidad
Poco soluble en agua (0,56 g/l a 25 °C).
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39244-10-5
Fórmula molecular C7H6O3
Peso molecular (g/mol) 138.12
Número MDL MFCD00075074
Clave InChI JHAPZUDWRRBZHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-3-furyl acrylic acid, 3-furan-3-yl acrylic acid, trans-3-furanacrylic acid, e-3-furan-3-yl acrylic acid, 2-propenoic acid, 3-3-furanyl-, 2e, 2e-3-3-furyl prop-2-enoic acid, 2e-3-furan-3-yl prop-2-enoic acid, 3-3-furanyl-2-propenoic acid, 2e-3-3-furyl acrylic acid, furan-3-acrylic acid
PubChem CID 643403
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(furan-3-il)prop-2-enoico
SMILES OC(=O)C=CC1=COC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3-Furyl)acrylic acid
Punto de fusión 152°C to 154°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1306450
Información de solubilidad Sparingly soluble in water (0.56g/L at 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.12
Porcentaje de pureza 98%