Learn More
Ácido 3-(3-fluorofenil)propiónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377439 5 g 5 g
11367439 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377439 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27847.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 458-45-7 | C9H9FO2 | 168.167 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 458-45-7
Fórmula molecular C9H9FO2
Peso molecular (g/mol) 168.167
Número MDL MFCD01310821
Clave InChI UBLMRADOKLXLCD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2737489
Nombre IUPAC ácido 3-(3-fluorofenil)propanoico
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3-Fluorophenyl)propionic acid
Punto de fusión 43°C to 47°C
Punto de ebullición 125°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-3-fluorophenyl propionic acid, 3-3-fluorophenyl propanoic acid, 3-fluorohydrocinnamic acid, 3-3-fluoro-phenyl-propionic acid, 3-fluoro-benzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid, 3-fluoro, pubchem13947, acmc-209k4f, 3-fluorobenzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid,3-fluoro
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.17
Porcentaje de pureza 97%