Learn More
3-(3-fluorobencil)-4-[(3-fluorobencil)oxi]benzaldehído, TRC
Código de producto. 30408208
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30408208 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30408208 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59793550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3-Fluorobenzyl)-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
CAS 1000370-24-0
Fórmula molecular C21 H16 F2 O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo 4-[(3-Fluorophenyl)methoxy]-3-[(3-fluorophenyl)methyl]benzaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C21H16F2O2/c22-19-5-1-3-15(11-19)9-18-10-16(13-24)7-8-21(18)25-14-17-4-2-6-20(23)12-17/h1-8,10-13H,9,14H2
SMILES Fc1cccc(COc2ccc(C=O)cc2Cc3cccc(F)c3)c1
Nombre IUPAC 4-[(3-fluorofenil)metoxi]-3-[(3-fluorofenil)metil]benzaldehído
Peso molecular (g/mol) 338.347
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.112