Learn More
3-(3-fluorobencil)-4-[(3-fluorobencil)oxi]benzaldehído, TRC
Código de producto. 30407853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30407853 10 mg 10 miligramos
30392935 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30407853 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59793510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3-Fluorobenzyl)-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
CAS 1000370-24-0
Fórmula molecular C21 H16 F2 O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo 4-[(3-Fluorophenyl)methoxy]-3-[(3-fluorophenyl)methyl]benzaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C21H16F2O2/c22-19-5-1-3-15(11-19)9-18-10-16(13-24)7-8-21(18)25-14-17-4-2-6-20(23)12-17/h1-8,10-13H,9,14H2
SMILES Fc1cccc(COc2ccc(C=O)cc2Cc3cccc(F)c3)c1
Nombre IUPAC 4-[(3-fluorofenil)metoxi]-3-[(3-fluorofenil)metil]benzaldehído
Peso molecular (g/mol) 338.347
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.112