Learn More
Ácido3-(3-etil-1,2,4-oxadiazol-5-il)benzoico, Thermo Scientific™
Código de producto. 15467907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15467907 250 mg 250 miligramos
11436700 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15467907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51023.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 902837-22-3
Fórmula molecular C11H10N2O3
Peso molecular (g/mol) 218.212
Número MDL MFCD08274968
Clave InChI UDGPERFBSLKMSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-3-ethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzoic acid
PubChem CID 24208852
Nombre IUPAC ácido 3-(3-etil-1,2,4-oxadiazol-5-il)benzoico
SMILES CCC1=NOC(=N1)C2=CC(=CC=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3-Ethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.21