Learn More
Ácido 3-(3-etoxi-4-metoxifenil)propiónico-2,2,3,3-d4, CDN
Código de producto. 30322678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.05 g
0.1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30322678 0.1 g
30314678 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30322678 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND74200.1G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)propanoic Acid-2,2,3,3-D4
CAS 1398065-51-4
Fórmula molecular C12 D4 H12 O4
Cantidad 0.1 g
Sinónimo Benzenepropanoic-α,α,β,β-d4 acid, 3-ethoxy-4-methoxy- (ACI), 3-Ethoxy-4-methoxybenzenepropanoic-α,α,β,β-d4 acid (ACI), 3-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)propionic-2,2,3,3-d4 Acid, 3-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)propanoic Acid-2,2,3,3-D4, 3-Ethoxy-4-methoxyhydrocinnamic-d4 acid
Fórmula InChI InChI=1 S/C12H16O4/c1-3-16-11-8-9(5-7-12(13)14)4-6-10(11)15-2/h4,6,8 H,3,5,7H2,1-2H3,(H,13,14)/i5D2,7D2
SMILES [2 H]C([2 H])(C(=O)O)C([2 H])([2 H])c1ccc(OC)c(OCC)c1
Nombre IUPAC Ácido 2,2,3,3-tetradeuterio-3-(3-etoxi-4-metoxifenil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 228.2777
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.13 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity