Learn More
Ácido 3,3'-ditiodipropiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10726191 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10726191 250 g Frasco de vidrio 250 g
10716191 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10726191 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 148902500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1119-62-6 | C6H10O4S2 | 210.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1119-62-6
Fórmula molecular C6H10O4S2
Peso molecular (g/mol) 210.26
Número MDL MFCD00002780
Clave InChI YCLSOMLVSHPPFV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3'-dithiodipropionic acid, dithiodipropionic acid, propanoic acid, 3,3'-dithiobis, 3,3-dithiodipropionic acid, 3,3'-dithiobis dipropionic acid, unii-42op5b2ni6, 3,3'-dithiobispropionic acid, propionic acid, 3,3'-dithiodi, 3,3'-disulfanediyldipropanoic acid, 3-2-carboxyethyl disulfanyl propanoic acid
PubChem CID 95116
Nombre IUPAC ácido 3-(2-carboxietildisulfanil)propanoico
SMILES C(CSSCCC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 3'-Dithiodipropionic acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 98
Punto de fusión 155°C to 158°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal S2(CH2CH2CO2H)2
Cantidad 250 g
Beilstein 03, IV, 736
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl acetate,benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.26
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,3'-Dithiodipropionic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.