Learn More
Ácido 3,3'-ditiobisbenzoico, grado técnico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3'-Dithiobisbenzoic Acid, Technical Grade |
| CAS | 1227-49-2 |
| Fórmula molecular | C14 H10 O4 S2 |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10O4S2/c15-13(16)9-3-1-5-11(7-9)19-20-12-6-2-4-10(8-12)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18) |
| SMILES | OC(=O)c1cccc(SSc2cccc(c2)C(=O)O)c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-[(3-carboxifenil)disulfanil]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 306.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.0021 |