Learn More
3,3'-ditiobis(propionohidrazida), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3'-Dithiobis(propionohydrazide) |
| CAS | 50906-77-9 |
| Fórmula molecular | C6H14N4O2S2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14N4O2S2/c7-9-5(11)1-3-13-14-4-2-6(12)10-8/h1-4,7-8H2,(H,9,11)(H,10,12) |
| SMILES | NNC(=O)CCSSCCC(=O)NN |
| Nombre IUPAC | 3-[(3-hidrazinil-3-oxopropil)disulfanil]propanohidrazida |
| Peso molecular (g/mol) | 238.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.0558 |