Learn More
3,3'-Dithiobis-L-Valine, TRC
Código de producto. 30386126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30386126 250 mg
30375398 1 g
30372964 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30386126 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD493795250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 113626-33-8
Fórmula molecular C10H20N2O4S2
Peso molecular (g/mol) 296.41
Sinónimo Penicillamine Disulphide Impurity
SMILES OC([C@@H](N)C(C)(C)SSC(C)([C@H](N)C(O)=O)C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3'-Dithiobis-L-valine
Fórmula InChI InChI=1S/C10H20N2O4S2/c1-9(2,5(11)7(13)14)17-18-10(3,4)6(12)8(15)16/h5-6H,11-12H2,1-4H3,(H,13,14)(H,15,16)/t5-,6-/m1/s1
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.0864
Condiciones de envío Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.