Learn More
3,3'-Dithiobis-L-Valine, TRC
Código de producto. 30375398
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30375398 1 g
30386126 250 mg
30372964 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30375398 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4937951G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 113626-33-8
Fórmula molecular C10H20N2O4S2
Peso molecular (g/mol) 296.41
Sinónimo Penicillamine Disulphide Impurity
SMILES OC([C@@H](N)C(C)(C)SSC(C)([C@H](N)C(O)=O)C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3'-Dithiobis-L-valine
Fórmula InChI InChI=1S/C10H20N2O4S2/c1-9(2,5(11)7(13)14)17-18-10(3,4)6(12)8(15)16/h5-6H,11-12H2,1-4H3,(H,13,14)(H,15,16)/t5-,6-/m1/s1
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.0864