Learn More
3,3'-Dithiobis[6-nitrobenzoico Ácido], TRC
Código de producto. 30011155
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011155 5 g 5 g
30007741 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011155 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4798405G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69-78-3
Fórmula molecular C14H8N2O8S2
Peso molecular (g/mol) 396.35
Sinónimo 2,2'-Dinitro-5,5'-dithiodibenzoic Acid, 3,3'-Dithiobis(6-nitrobenzoic Acid), 5,5'-Dithiobis[2-nitrobenzoic Acid], Ba 2767, DTNB, Ellman’s Reagent
Nombre IUPAC ácido 5-[(3-carboxi-4-nitrofenil)disulfanil]-2-nitrobenzoico
SMILES OC(=O)c1cc(SSc2ccc(c(c2)C(=O)O)[N+](=O)[O-])ccc1[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3'-Dithiobis[6-nitrobenzoic Acid]
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H8N2O8S2/c17-13(18)9-5-7(1-3-11(9)15(21)22)25-26-8-2-4-12(16(23)24)10(6-8)14(19)20/h1-6H,(H,17,18)(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.9722