Learn More
Sal disódica del ácido 3,3'-ditiobis-1-propanosulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3'-Dithiobis-1-Propanesulfonic Acid Disodium Salt |
| CAS | 27206-35-5 |
| Fórmula molecular | C6H12Na2O6S4 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14O6S4.2Na/c7-15(8,9)5-1-3-13-14-4-2-6-16(10,11)12;;/h1-6H2,(H,7,8,9)(H,10,11,12);;/q;2*+1/p-2 |
| SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCSSCCCS(=O)(=O)[O-] |
| Peso molecular (g/mol) | 354.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 353.9312 |