Learn More
3,3'-ditio(propionato de succinimidilo), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3'-Dithio(succinimidyl propionate) |
| CAS | 57757-57-0 |
| Fórmula molecular | C14H16N2O8S2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1,1'-[Dithiobis[(1-oxo-3,1-propanediyl)oxy]]bis-2,5-pyrrolidinedione, Bis[2-[(succinimidyloxy)carbonyl]ethyl] disulfide, DTSP, Lomant's Reagent, NSC 328386 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16N2O8S2/c17-9-1-2-10(18)15(9)23-13(21)5-7-25-26-8-6-14(22)24-16-11(19)3-4-12(16)20/h1-8H2 |
| SMILES | O=C(CCSSCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON2C(=O)CCC2=O |
| Nombre IUPAC | 3-[[3-(2,5-dioxopirrolidin-1-il)oxi-3-oxopropil]disulfanil]propanoato de (2,5-dioxopirrolidin-1-il) |
| Peso molecular (g/mol) | 404.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 404.0348 |