Learn More
Ácido 3,3'-disulfanodiilbis[(2S)-2-metilpropanoico], Mikromol™
Código de producto. 30051033
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051033 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051033 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0067.150025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 3,3'-disulfanodiilbis[(2S)-2-metilpropanoico]
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3'-Disulfanediylbis[(2S)-2-methylpropanoic] Acid
CAS 65134-74-9
Nombres de analitos o componentes 3,3'-Disulfanediylbis[(2S)-2-methylpropanoic] Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H14 O4 S2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3,3'-Disulfanediylbis[(2S)-2-methylpropanoic] Acid, Captopril Imp. N (EP), Captopril Impurity N
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14O4S2/c1-5(7(9)10)3-13-14-4-6(2)8(11)12/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10)(H,11,12)/t5-,6-/m1/s1
SMILES C[C@H](CSSC[C@@H](C)C(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-3-[[(2S)-2-carboxipropil]disulfanil]-2-metilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 238.32
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.0334 g/mol