Learn More
3,3-difenilpropionitrilo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16637062 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16637062 5 g 5 g
16647062 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16637062 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 466080050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2286-54-6
Número MDL MFCD00129747
Especificaciones
Vector alfa DIPHENYLPROPIONITRILE 010
Nombre del producto químico o material 3,3-Diphenylpropionitrile
Punto de fusión 86°C to 89°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Conforme
Envase frasco de vidrio
Fórmula molecular C15 H13 N
Cantidad 5 g
Información de solubilidad soluble in hot methanol
Peso molecular (g/mol) 207.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.27
Forma física Polvo cristalino