Learn More
Ácido 3,3-difenilpropiónico, TRC
Código de producto. 30380581
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30380581 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30380581 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD491725100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3-Diphenylpropionic Acid
CAS 606-83-7
Fórmula molecular C15H14O2
Cantidad 100 g
Sinónimo β-Phenylbenzenepropanoic Acid, Diphenylpropionic Acid, NSC 631492, NSC 6797, β-Phenylbenzenepropanoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O2/c16-15(17)11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11H2,(H,16,17)
SMILES OC(=O)CC(c1ccccc1)c2ccccc2
Peso molecular (g/mol) 226.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.0994