Learn More
3,3-difenilpropanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3-Diphenylpropanol |
| CAS | 20017-67-8 |
| Fórmula molecular | C15H16O |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H16O/c16-12-11-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16H,11-12H2 |
| SMILES | OCCC(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Peso molecular (g/mol) | 212.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.1201 |