Learn More
Éster metílico del ácido 3,3-difenil-oxiranocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3,3-Diphenyloxirane-2-carboxylate |
| CAS | 76527-25-8 |
| Fórmula molecular | C16 H14 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Ambrisentan related, 3109.A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14O3/c1-18-15(17)14-16(19-14,12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,14H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C1OC1(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 3,3-difeniloxirano-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 254.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.0943 |