Learn More
3,3-Difenil-L-alanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15468707 5 g 5 g
15478707 250 mg 250 miligramos
15458707 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15468707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52169.06
Solicitar formato a granel o personalizado
3,3-Diphenyl-L-alanine is used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3,3-Difenil-L-alanina se utiliza como intermediario de la síntesis química orgánica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149597-92-2
Fórmula molecular C15H15NO2
Peso molecular (g/mol) 241.29
Número MDL MFCD01631989
Clave InChI PECGVEGMRUZOML-AWEZNQCLSA-N
Sinónimo 3,3-diphenyl-l-alanine, s-2-amino-3,3-diphenylpropanoic acid, l-3,3-diphenylalanine, 3,3-diphenylalanine, 2s-2-amino-3,3-diphenylpropanoic acid, s-2-amino-3,3-diphenyl-propionic acid, 2s-2-amino-3,3-diphenyl-propanoic acid, d-3,3'-biphenylalanine, beta-phenylphenylalanine, pubchem18701
PubChem CID 162977
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3,3-difenilpropanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)C(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3-Diphenyl-L-alanine
Número UN UN2811
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.29
Porcentaje de pureza 95%