Learn More
MedChemExpress 3,3'-Dioctadecyloxacarbocyanine perchlorate
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMF : 10 mg/mL (11.34 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| Objetivo | HBV |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Peso molecular | 881.7 g/mol |
| CAS | 34215-57-1 |
| Sinónimo | DiO ∣ DiOC18(3) |