Learn More
3,3'-Dinitrobenzofenona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15483227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
15483227 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15483227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21153.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-07-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3'-Dinitrobenzophenone
CAS 21222-05-9
Punto de fusión 153°C to 155°C
Fórmula molecular C13H8N2O5
Número MDL MFCD00039740
Cantidad 5 g
Beilstein 1888002
Sinónimo 3,3'-dinitrobenzophenone, bis 3-nitrophenyl methanone, methanone, bis 3-nitrophenyl, methanone, bis 3-nitrophenyl-9ci, di3-nitrophenyl ketone, 3,3-dinitrobenzophenone, 3,3/'-dinitrobenzophenone, acmc-1cp75, bis 3-nitrophenyl methanone #, methanone,bis 3-nitrophenyl
Clave InChI BSDKBWGNIJMCID-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1)C(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC bis(3-nitrofenil)metanona
Peso molecular (g/mol) 272.22
PubChem CID 96690
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.22
Porcentaje de pureza 96%