Learn More
3,3'-Dinitrobencidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3'-Dinitrobenzidine |
| CAS | 6271-79-0 |
| Fórmula molecular | C12 H10 N4 O4 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 3,3'-Dinitro-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine, NSC 37067 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10N4O4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15(17)18)8-2-4-10(14)12(6-8)16(19)20/h1-6H,13-14H2 |
| SMILES | Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])c2ccc(N)c(c2)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 4-(4-amino-3-nitrofenil)-2-nitroanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 274.232 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.07 |