Learn More
Clorhidrato de 3,3-dimetilpiperidina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10230100
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10230100 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10230100 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00227DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 3-Dimethylpiperidine hydrochloride
CAS 27832-58-2
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H16ClN
Cantidad 1 g
Sinónimo 3,3-dimethylpiperidine hydrochloride, 3,3-dimethylpiperidine hcl, 3,3-dimethylpiperidine, chloride, piperidine, 3,3-dimethyl-, hydrochloride, 3,3-dimethylpiperidine-hydrogen chloride 1/1
Clave InChI BXFKQBZPFQBCCO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(CCCNC1)C.Cl
Nombre IUPAC 3,3-dimetilpiperidina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 149.662
PubChem CID 18686627
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.66
Porcentaje de pureza 95%