Learn More
(3,3-Dimetiloxiran-2-il)metanol (> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3,3-Dimethyloxiran-2-yl)methanol |
| CAS | 18511-56-3 |
| Fórmula molecular | C5H10O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (3,3-Dimethyloxiranyl) Methanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O2/c1-5(2)4(3-6)7-5/h4,6H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1(C(O1)CO)C |
| Nombre IUPAC | (3,3-dimetiloxiran-2-il)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 102.13 |