Learn More
3,3-Dimethylglutaric Anhydride 99%, ACROS Organics™
Código de producto. 10467680 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g; frasco de vidrio
Código de producto.
10467680 5g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10467680 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 116260050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 3-Dimethylglutaric anhydride
Nombre de nota 99%
CAS 4160-82-1
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 122°C to 126°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C7H10O3
Número MDL MFCD00006684
Cantidad 5 g
Beilstein 17, 419
Sinónimo 3,3-dimethylglutaric anhydride, 2h-pyran-2,6 3h-dione, dihydro-4,4-dimethyl, 4,4-dimethyldihydro-2h-pyran-2,6 3h-dione, glutaric anhydride, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethylglutaricanhydride, glutaric anhydride, beta,beta-dimethyl, acmc-1adve, dihydro-4,4-dimethyl-2h-pyran-2,6 3h-dione, 3,3-dimethyladipic anhydride, 3,3 dimethylglutaric anhydride
Clave InChI HIJQFTSZBHDYKW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(CC(=O)OC(=O)C1)C
Nombre IUPAC 4,4-dimetiloxano-2,6-diona
Peso molecular (g/mol) 142.154
PubChem CID 77813
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.15
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Crystalline Powder