Learn More
Anhídrido 3,3-dimetilglutárico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410868
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410868 5 g 5 g
11420868 25 g 25 g
11430868 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11410868 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25286.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4160-82-1 | C7H10O3 | 142.154 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4160-82-1
Fórmula molecular C7H10O3
Peso molecular (g/mol) 142.154
Número MDL MFCD00006684
Clave InChI HIJQFTSZBHDYKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3-dimethylglutaric anhydride, 2h-pyran-2,6 3h-dione, dihydro-4,4-dimethyl, 4,4-dimethyldihydro-2h-pyran-2,6 3h-dione, glutaric anhydride, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethylglutaricanhydride, glutaric anhydride, beta,beta-dimethyl, acmc-1adve, dihydro-4,4-dimethyl-2h-pyran-2,6 3h-dione, 3,3-dimethyladipic anhydride, 3,3 dimethylglutaric anhydride
PubChem CID 77813
Nombre IUPAC 4,4-dimetiloxano-2,6-diona
SMILES CC1(CC(=O)OC(=O)C1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3-Dimethylglutaric anhydride
Punto de fusión 122°C to 126°C
Punto de ebullición 181°C (25 mmHg)
Cantidad 5 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.15
Porcentaje de pureza 97%