Learn More
Ácido 3,3-dimetilglutárico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3-Dimethylglutaric Acid |
| CAS | 4839-46-7 |
| Fórmula molecular | C7H12O4 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 3,3-Dimethyl-pentanedioic Acid, beta,beta-Dimethyl-glutaric Acid, 3,3-Dimethylpentanedioic Acid, NSC 14987, NSC 49114, beta,beta-Dimethylglutaric Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O4/c1-7(2,3-5(8)9)4-6(10)11/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11) |
| SMILES | CC(C)(CC(=O)O)CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 3,3-dimetilpentanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 160.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.0736 |