Learn More
Ácido 3,3-dimetilglutárico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10743651 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10743651 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10467490 25 g Frasco de vidrio 25 g
10321514 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10743651 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 116241000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4839-46-7 | C7H12O4 | 160.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4839-46-7
Fórmula molecular C7H12O4
Peso molecular (g/mol) 160.17
Número MDL MFCD00002716
Clave InChI DUHQIGLHYXLKAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3-dimethylglutaric acid, pentanedioic acid, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethylglutarate, 3,3-dimethyl-pentanedioic acid, .beta.,.beta.-dimethylglutaric acid, 3,3-dimethyl-glutaric acid, 3,3-dimethylpentaneodioic acid, glutaric acid,3-dimethyl, pentanedioic acid,3-dimethyl, beta,beta-dimethylglutaric acid
PubChem CID 20984
ChEBI CHEBI:68502
Nombre IUPAC ácido 3,3-dimetilpentanodioico
SMILES CC(C)(CC(O)=O)CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 3-Dimethylglutaric acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 98.0°C to 102.0°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 290.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HO2CCH2C(CH3)2CH2CO2H
Cantidad 100 g
Beilstein 02, 684
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol and ether,sparingly soluble in benzene and chloroform,insoluble in low-boiling petroleum fractions
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino