Learn More
Ácido 3,3-dimetilglutárico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434307 10 g 10 g
11444307 50 g 50 g
11454307 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20388.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4839-46-7 | C7H12O4 | 160.17 g/mol
It acts as a reactant involved in cyclodehydration of diols, synthesis of conjugates of betulin derivatives used as anti-HIV agents, preparation of dimeric peptide antagonists of IgG-FcRn interaction, microwave-assisted protection of glutaraldehyde, synthesis of glycyrrhetinic acid derivatives for proteasome inhibition and catalytic, asymmetric transannular aldolizations. It is also used with other dibasic esters as solvents in paints, cosmetics, and fragrances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Actúa como reactante implicado en la ciclodeshidratación de los dioles y la síntesis de conjugados de derivados de betulina, que se usan como agentes anti-VIH, en la preparación de antagonistas de péptidos diméricos de la interacción IgG-FcRn, para la protección asistida por microondas de glutaraldehído y en la síntesis de derivados de ácido glicirretínico para la inhibición de proteasoma y aldolizaciones catalíticas transanulares asimétricas. También se utiliza con otros ésteres dibásicos, como disolventes en pinturas, cosméticos y fragancias.
Solubilidad
Solubilidad en agua, turbidez muy leve.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4839-46-7
Fórmula molecular C7H12O4
Peso molecular (g/mol) 160.17
Número MDL MFCD00002716
Clave InChI DUHQIGLHYXLKAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3-dimethylglutaric acid, pentanedioic acid, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethylglutarate, 3,3-dimethyl-pentanedioic acid, .beta.,.beta.-dimethylglutaric acid, 3,3-dimethyl-glutaric acid, 3,3-dimethylpentaneodioic acid, glutaric acid,3-dimethyl, pentanedioic acid,3-dimethyl, beta,beta-dimethylglutaric acid
PubChem CID 20984
ChEBI CHEBI:68502
Nombre IUPAC ácido 3,3-dimetilpentanodioico
SMILES CC(C)(CC(O)=O)CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3-Dimethylglutaric acid
Punto de fusión 98°C to 103°C
Densidad 1.42
Punto de ebullición 89°C to 90°C (2 mmHg)
Cantidad 10 g
Beilstein 1765439
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza ≥98%