Learn More
3,3'-Dimetildifenilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11470387 5 g 5 g
11460387 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11470387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21765.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 626-13-1 | C14H15N | 197.281 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-13-1
Fórmula molecular C14H15N
Peso molecular (g/mol) 197.281
Número MDL MFCD00059315
Clave InChI CWVPIIWMONJVGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo di-m-tolylamine, 3,3'-dimethyldiphenylamine, m,m'-ditolylamine, dim-tolylamine, bis 3-methylphenyl amine, 3-methyl-n-3-methylphenyl aniline, benzenamine, 3-methyl-n-3-methylphenyl, di-m-tolyl-amine, 3,3'-ditolylamine, pubchem8963
PubChem CID 7016139
Nombre IUPAC 3-metil-N-(3-metilfenil)anilina
SMILES CC1=CC(=CC=C1)NC2=CC=CC(=C2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3'-Dimethyldiphenylamine
Densidad 1.04
Punto de ebullición 200°C (24 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.6225
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.28
Porcentaje de pureza 98%