Learn More
3,3-Dimetilciclohexanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357559
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357559 5 g 5 g
11347559 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357559 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28000.06
Solicitar formato a granel o personalizado
An interest in the boll weevil sex attractants prompted an investigation into alternative syntheses of the starting material, 3, 3-dimethylcyclohexanone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El interés en los atrayentes sexuales del gorgojo inició una investigación sobre síntesis alternativas del material de partida, 3, 3-dimetilciclohexanona.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2979-19-3
Fórmula molecular C8H14O
Peso molecular (g/mol) 126.20
Número MDL MFCD00040178
Clave InChI ZVJQBBYAVPAFLX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethylcyclohexane-1-one, 3,3-dimethyl-cyclohexanone, 3,3-dimethylcyclohexanon, acmc-209hb2, 3,3-dimethyl cyclohexanone, ksc497k3f, 3,3-dimethyl-cyclohexan-1-one, zvjqbbyavpaflx-uhfffaoysa
PubChem CID 76322
Nombre IUPAC 3,3-dimetilciclohexan-1-ona
SMILES CC1(C)CCCC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3-Dimethylcyclohexanone
Densidad 0.91
Punto de ebullición 175°C
Temperatura de inflamación 59°C (138°F)
Índice de refracción 1.447
Cantidad 5 g
Número UN UN1224
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.2
Porcentaje de pureza 97%