Learn More
Ácido 3,3-dimetilbutírico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3-Dimethylbutyric acid |
| CAS | 1070-83-3 |
| Fórmula molecular | C6 H12 O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | β,β-Dimethylbutyric Acid, 3,3-Dimethylbutanoic Acid, NSC 4537, tert-Butylacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3,(H,7,8) |
| SMILES | CC(C)(C)CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 3,3-dimetilbutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 116.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.0837 |