Learn More
Ácido 3,3-ácido dimetilbutirico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470227 25 g 25 g
11480227 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11470227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21660.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1070-83-3 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El ácido 3,3-dimetilbutírico se utiliza en la síntesis de derivados de la imidazo[4,5-c]piridina como agente antimicrobiano.
Solubilidad
Soluble en agua (19 g/l).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1070-83-3
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00002715
Clave InChI MLMQPDHYNJCQAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3-dimethylbutyric acid, tert-butylacetic acid, t-butylacetic acid, butanoic acid, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl-butanoic acid, unii-q80k0tzq55, butyric acid, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl-butyric acid, 3,3-dimethyl-n-butyric acid, tert-butyric acid
PubChem CID 14057
ChEBI CHEBI:38647
Nombre IUPAC ácido 3,3-dimetilbutanoico
SMILES CC(C)(C)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3-Dimethylbutyric acid
Punto de fusión 6°C
Punto de ebullición 185°C to 190°C
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Olor Stench
Fórmula lineal (CH3)3CCH2CO2H
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 1740427
Índice Merck 14,1538
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 98%