Learn More
3,3-dimetilbutiraldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3-Dimethylbutyraldehyde |
| CAS | 2987-16-8 |
| Fórmula molecular | C6H12O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 3,3-Dimethylbutanal, 3-Methyl-isovaleraldehyde, tert-Butylacetaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O/c1-6(2,3)4-5-7/h5H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)CC=O |
| Peso molecular (g/mol) | 100.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.0888 |