Learn More
3,3-Dimetilbutiraldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15491808 1 mL 1 ml
15471808 5 mL 5 ml
15481808 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15491808 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55522.XF
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 2987-16-8 | C6H12O | 100.161 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2987-16-8
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.161
Número MDL MFCD00042807
Clave InChI LTNUSYNQZJZUSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3-dimethylbutyraldehyde, 3,3-dimethyl-butyraldehyde, butanal, 3,3-dimethyl, unii-cam6hd7jki, tert-butylacetaldehyde, 3,3-dimethyl-butanal, cam6hd7jki, neohexal, pubchem3076, 3,3-dimethylbutyraldehyd
PubChem CID 76335
Nombre IUPAC 3,3-dimetilbutanal
SMILES CC(C)(C)CC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3-Dimethylbutyraldehyde
Densidad 0.798
Punto de ebullición 104°C to 106°C
Temperatura de inflamación 13°C (55°F)
Fórmula lineal (CH3)3CCH2CHO
Índice de refracción 1.397
Cantidad 1 mL
Número UN UN1989
Beilstein 1735829
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 97%