Learn More
3,3-Dimetilbutilamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10125653 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10125653 5 g Frasco de vidrio 5 g
10005863 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10125653 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 179380050
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 15673-00-4 | C6H15N | 101.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15673-00-4
Fórmula molecular C6H15N
Peso molecular (g/mol) 101.19
Número MDL MFCD00008201
Clave InChI GPWHFPWZAPOYNO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19709
Nombre IUPAC 3,3-dimetilbutan-1-amina
SMILES CC(C)(C)CCN
Specifications
Nombre del producto químico o material 3, 3-Dimethylbutylamine
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.7520g/mL
Punto de ebullición 114°C to 116°C
Temperatura de inflamación 6°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CCH2CH2NH2
Índice de refracción 1.4120 to 1.4160 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.752
Sinónimo 3,3-dimethylbutylamine, 1-butanamine, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl butylamine, 3,3-dimethyl-butylamine, 3,3-dimethylbutyamine, 3,3 dimethylbutylamine, acmc-1btoo, 3,3-dimethylbutyl amine, 1-butanamine,3,3-dimethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.19
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3,3-Dimethylbutylamine
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.