Learn More
{3-[3-(Dimetilamino)propoxi]fenil}metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11386835
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11386835 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
1 options
Código de producto. 11386835 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC59409DE
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material {3-[3-(Dimethylamino)propoxy]phenyl}methanol
CAS 912569-56-3
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C12H19NO2
Número MDL MFCD09064989
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-3-dimethylamino propoxy phenyl methanol, benzenemethanol, 3-3-dimethylamino propoxy, 3-3-dimethylamino-propoxy-phenyl-methanol, 3-3-dimethylamino propoxy phenyl methan-1-ol
Clave InChI BABQTNDHVRVEJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)CCCOC1=CC=CC(=C1)CO
Nombre IUPAC [3-[3-(dimetilamino)propoxi]fenil]metanol
Peso molecular (g/mol) 209.289
PubChem CID 24229604
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.29
Porcentaje de pureza 97%