Learn More
3-[3-(Dimetilamino)propoxi]-N-metilbenzilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10245484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10245484 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10205534 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10245484 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC59446CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 910037-03-5
Fórmula molecular C13H22N2O
Peso molecular (g/mol) 222.33
Número MDL MFCD09064992
Clave InChI ODWHICGCLWFLBT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-3-dimethylamino propoxy-n-methylbenzylamine, dimethyl 3-3-methylamino methyl phenoxy propyl amine, 3-3-dimethylamino propoxy phenyl methyl methyl amine, n,n-dimethyl-3-3-methylamino methyl phenoxy propan-1-amine, benzenemethanamine, 3-3-dimethylamino propoxy-n-methyl, benzenemethanamine,3-3-dimethylamino propoxy-n-methyl
PubChem CID 24229606
Nombre IUPAC N,N-dimetil-3-[3-(metilaminometil)fenoxi]propan-1-amina
SMILES CNCC1=CC(OCCCN(C)C)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[3-(Dimethylamino)propoxy]-N-methylbenzylamine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.33
Porcentaje de pureza 95%